Imprimer
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 241 EUR
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08459291
Numéro CAS: 857061-44-0