Imprimer
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 128 EUR
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₇ClF₃N
Point d'ébullition: 60 °C/0.2mmHg
Point de fusion: 22…24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448258
Numéro CAS: 1701-25-3