Imprimer
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC49044-10G PC49044-1G PC49044-5G
APOSPC49044-10GEA 1060 EUR
APOSPC49044-10G APOSPC49044-1G APOSPC49044-5G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄ClF₂N
Poids moléculaire: 163.56 g/mol
Densité: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 80.56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16140197
Numéro CAS: 865663-96-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III