Imprimer
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4904-1G PC4904-5G PC4904-100MG
APOSPC4904-1GEA 306 EUR
APOSPC4904-1G APOSPC4904-5G APOSPC4904-100MG
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142047
Numéro CAS: 144061-14-3