Imprimer
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4903-1G PC4903-500MG
APOSPC4903-1GEA 799 EUR
APOSPC4903-1G APOSPC4903-500MG
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₃F₃N₂O₄
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664767
Numéro CAS: 338761-34-5