3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₂BrF₂N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09261256 Numéro CAS: 935534-48-8 |