Imprimer
6-Fluoro-1H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC49002-5G PC49002-1G
APOSPC49002-5GEA 89.9 EUR
APOSPC49002-5G APOSPC49002-1G
6-Fluoro-1H-indazole 95%
6-Fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₅FN₂
Point de fusion: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371562
Numéro CAS: 348-25-4