3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Formule:
C₈H₆F₃N₃ Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03426695 Numéro CAS: 2250-55-7 |