Imprimer
α-Bromo-2-(difluorométhoxy)toluène, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (Bromométhyl)-1-(difluorométhoxy)-2-benzène, 2-(Difluorométhoxy)benzyle bromure, o-(Difluorométhoxy)benzyle bromure, α-Bromo-o-(difluorométhoxy)toluène
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 319 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluorométhoxy)toluène, grade Technique
α-Bromo-2-(difluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₇BrF₂O
Poids moléculaire: 237.04 g/mol
Point d'ébullition: 227
Point de fusion: 13
Densité: 1.555
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190103
Numéro CAS: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8 II