2,6-Difluoro-4-nitrophénol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₃F₂NO₃ Poids moléculaire: 175.0900 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07366521 Numéro CAS: 658-07-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |