Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉ClF₃NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00664270 Numéro CAS: 338422-70-1 |