Imprimer
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 533 EUR
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl 2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Formule: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141695
Numéro CAS: 338979-08-1