Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Fluorophenyl)-2-(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethanone
PC48790-1G PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA 275 EUR
APOSPC48790-1G APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₃H₁₁FN₂OS
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18157689
Numéro CAS: 217661-99-9