1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrF₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09996896 Numéro CAS: 444581-46-8 |