Imprimer
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4878-1G PC4878-500MG
APOSPC4878-1GEA 977 EUR
APOSPC4878-1G APOSPC4878-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(ethoxycarbonylmethyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₄O₂S
Poids moléculaire: 356.76 g/mol
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975544
Numéro CAS: 321433-74-3