Imprimer
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
PC48754-1G PC48754-5G
APOSPC48754-1GEA 168 EUR
APOSPC48754-1G APOSPC48754-5G
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇FOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841047
Numéro CAS: 1135283-78-1