Imprimer
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
PC48750-1G PC48750-5G
APOSPC48750-1GEA 23.5 EUR
APOSPC48750-1G APOSPC48750-5G
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226310
Numéro CAS: 197516-57-7