Imprimer
Aldéhyde 2,4-difluoro-3-méthylbenzoïque 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-3-tolualdéhyde, 2,4-Difluoro-m-tolualdéhyde
PC48740-1G PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA 88.6 EUR
APOSPC48740-1G APOSPC48740-5G
Aldéhyde 2,4-difluoro-3-méthylbenzoïque 95%
Aldéhyde 2,4-difluoro-3-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777152
Numéro CAS: 847502-88-9