Imprimer
2'-Désoxy-2'-fluorouridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC48732-10G PC48732-25G PC48732-5G
APOSPC48732-10GEA 132 EUR
APOSPC48732-10G APOSPC48732-25G APOSPC48732-5G
2'-Désoxy-2'-fluorouridine 98%
2'-Désoxy-2'-fluorouridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317293
Numéro CAS: 784-71-4