Imprimer
4-(4-(Trifluorométhyl)phénoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 190 EUR
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluorométhyl)phénoxy)aniline
4-(4-(Trifluorométhyl)phénoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170930
Numéro CAS: 57478-19-0