Imprimer
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4872-1G PC4872-5G
APOSPC4872-1GEA 109 EUR
APOSPC4872-1G APOSPC4872-5G
Indium(III) trifluoroacetate 98%
Indium(III) trifluoroacetate
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050940
Numéro CAS: 36554-90-2