Imprimer
Indium (III) fluorure, anhydre 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 919 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Indium (III) fluorure, anhydre 99%
Indium (III) fluorure
Formule: F₃In
Poids moléculaire: 171.82 g/mol
Point de fusion: 1170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016149
Numéro CAS: 7783-52-0
Indice Merck: 12,04990