Imprimer
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 36.4 EUR
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Point de fusion: 145…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042315
Numéro CAS: 33252-63-0