Imprimer
2-Hydroxy-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 77 EUR
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hydroxy-3-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Hydroxy-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
Poids moléculaire: 163.1 g/mol
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153194
Numéro CAS: 22245-83-6