Imprimer
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48653-25G PC48653-5G
APOSPC48653-25GEA 835 EUR
APOSPC48653-25G APOSPC48653-5G
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde 97%
3,6-Dibromo-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃Br₂FO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 870703-68-7