2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
Formule:
C₆H₃F₃N₂O₃ Poids moléculaire: 208.096 g/mol Point de fusion: 189…190 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153193 Numéro CAS: 33252-64-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |