Imprimer
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-crésol
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol 97%
4-Nitro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Poids moléculaire: 207.11
Point d'ébullition: 135…138 °C/0.01mmHg
Point de fusion: 72…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014714
Numéro CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III