Imprimer
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 42.2 EUR
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol 97%
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Poids moléculaire: 207.11
Point d'ébullition: 92…94 °C/12mmHg
Densité: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009791
Numéro CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9