Imprimer
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Point de fusion: 252…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153192
Numéro CAS: 1701-20-8