Imprimer
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3(2H)-one
PC4858-25G PC4858-5G
APOSPC4858-25GEA 592 EUR
APOSPC4858-25G APOSPC4858-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol 97%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-ol
Formule: C₅H₅F₃N₂O
Point de fusion: 129…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085094
Numéro CAS: 119022-51-4