Imprimer
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 109 EUR
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Acide 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoïque
Formule: C₇H₂ClF₃O₂
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153101
Numéro CAS: 101513-77-3