Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48524-1G PC48524-25G PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48524-1G APOSPC48524-25G APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Poids moléculaire: 269.0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185386
Numéro CAS: 581813-17-4