Imprimer
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48522-1G PC48522-25G PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48522-1G APOSPC48522-25G APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Poids moléculaire: 350.9024 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08543938
Numéro CAS: 481075-58-5