Imprimer
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC48517-25G PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA 27.7 EUR
APOSPC48517-25G APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃IO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369009
Numéro CAS: 883546-30-3