Imprimer
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 58 EUR
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Formule: C₈H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878418
Numéro CAS: 951885-64-6