Imprimer
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4,6-difluoronitrobenzene
PC48460-5G PC48460-100G PC48460-25G
APOSPC48460-5GEA 23.2 EUR
APOSPC48460-5G APOSPC48460-100G APOSPC48460-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112501
Numéro CAS: 884494-38-6