Imprimer
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 25.8 EUR
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Point de fusion: 80…82 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835318
Numéro CAS: 157026-18-1