Imprimer
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC48400-1G PC48400-25G PC48400-5G
APOSPC48400-1GEA 81.7 EUR
APOSPC48400-1G APOSPC48400-25G APOSPC48400-5G
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2-trifluoromethylpyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411632
Numéro CAS: 1514-96-1