Imprimer
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 183 EUR
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Point d'ébullition: 49 °C/0,4mmHg
Point de fusion: 38…43 °C
Point éclair: 92,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001155
Numéro CAS: 92814-00-1
UN: 3261
ADR: 8,II