2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06208253 Numéro CAS: 1483-56-3 |