Imprimer
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC48356-1G PC48356-5G PC48356-25G PC48356-100G
APOSPC48356-1GEA 63.8 EUR
APOSPC48356-1G APOSPC48356-5G APOSPC48356-25G APOSPC48356-100G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832310
Numéro CAS: 1017778-62-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III