Imprimer
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48351-1G PC48351-25G PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA 48 EUR
APOSPC48351-1G APOSPC48351-25G APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832311
Numéro CAS: 937068-58-1