Imprimer
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 58 EUR
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formule: C₅H₅FN₂O₂
Poids moléculaire: 144.11 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265437
Numéro CAS: 1480-96-2