Imprimer
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 74.1 EUR
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Formule: C₇H₆FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031763
Numéro CAS: 877264-43-2