Imprimer
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
PC48322-1G PC48322-5G PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48322-1G APOSPC48322-5G APOSPC48322-10G
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12965043
Numéro CAS: 1202897-48-0