Imprimer
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48315-1G PC48315-250MG
APOSPC48315-1GEA 401 EUR
APOSPC48315-1G APOSPC48315-250MG
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₆H₁₂FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089178
Numéro CAS: 1287217-46-2