Imprimer
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC48314-1G PC48314-2.5G PC48314-5G PC48314-10G
APOSPC48314-1GEA 236 EUR
APOSPC48314-1G APOSPC48314-2.5G APOSPC48314-5G APOSPC48314-10G
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
3-Trifluoromethoxy-N-(trimethylsiliyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄F₃NOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14666453
Numéro CAS: 561304-47-0