Imprimer
Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluique
PC48310-25G PC48310-100G PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA 89.9 EUR
APOSPC48310-25G APOSPC48310-100G APOSPC48310-5G
Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque 97%
Acide 2-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208178
Numéro CAS: 23228-45-7