Imprimer
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromométhyl)-2-chloro-6-(trifluorométhyl)benzène
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 279 EUR
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrClF₃
Densité: 1,6951 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660232
Numéro CAS: 886500-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II