Imprimer
α,α,α-Trifluoro-o-crésol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxybenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)phenol
PC4830-100G PC4830-250G PC4830-25G
APOSPC4830-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4830-100G APOSPC4830-250G APOSPC4830-25G
α,α,α-Trifluoro-o-crésol 99%
α,α,α-Trifluoro-o-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
Poids moléculaire: 162.11 g/mol
Point d'ébullition: 147…148 °C
Point de fusion: 45…46 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002222
Numéro CAS: 444-30-4
EINECS: 207-148-7
UN: 1325
ADR: 4.1 II